missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech IHCeasy GLUL Ready-To-Use IHC Kit

Artikelnummer. 17456743 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packaging Quantity:
50 Tests
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packaging Quantity Packungsgröße
17456743 50 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17456743 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KHC003750T
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A ready-to-use IHC kit for the staining of Glutamine Synthetase (GS or GLUL).

  • This kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use.
  • Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.

Spezifikation

Target Species Human, Rat, Mouse
Sample Type FFPE Tissue
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Packaging Quantity 50 Tests
Sufficient For 50 Reactions
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.