missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Low pH (10X)
Beschreibung
- Supplied as a 10x stock solution
- Dilution of this buffer to 1x using reagent-grade water results in a 10 mM Sodium Citrate solution, pH 6.0
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | IHC Antigen Retrieval Solution |
| Quantity | 500 mL |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry (IHC) |
| Product Line | eBioscience |
| Form | Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?