missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18423635 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18423635 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18423635 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281834JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Polyclonal antibody specifically detects IGSF4B/SynCAM3/CADM3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF4B/SynCAM3/CADM3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BIgR, Brain immunoglobulin receptor, cell adhesion molecule 3, IgSF4B, IGSF4BSynCAM3, Immunoglobulin superfamily member 4B, member 4B, NECL-1, NECL1TSLC1-like protein 1, Nectin-like protein 1, Synaptic cell adhesion molecule 3, synCAM3, TSLC1-like 1, TSLL1SYNCAM3
Host Species Rabbit
Immunogen CADM3 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human CADM3. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of CADM3. Amino Acid Squence: AMIRPDPPHPREGQKL
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57863
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.