missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Antibody (035), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90605V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Monoclonal specifically detects IGSF4B/SynCAM3/CADM3 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| IGSF4B/SynCAM3/CADM3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| BIgR, Brain immunoglobulin receptor, cell adhesion molecule 3, IgSF4B, IGSF4BSynCAM3, Immunoglobulin superfamily member 4B, member 4B, NECL-1, NECL1TSLC1-like protein 1, Nectin-like protein 1, Synaptic cell adhesion molecule 3, synCAM3, TSLC1-like 1, TSLL1SYNCAM3 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IGSF4B/SynCAM3/CADM3 (NP_444429.1; Met 1-His 328). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| 35 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 57863 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering