missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Antibody (024), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18352510 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
18352510 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18352510 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290604AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Monoclonal specifically detects IGSF4B/SynCAM3/CADM3 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF4B/SynCAM3/CADM3
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 24
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BIgR, Brain immunoglobulin receptor, cell adhesion molecule 3, IgSF4B, IGSF4BSynCAM3, Immunoglobulin superfamily member 4B, member 4B, NECL-1, NECL1TSLC1-like protein 1, Nectin-like protein 1, Synaptic cell adhesion molecule 3, synCAM3, TSLC1-like 1, TSLL1SYNCAM3
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IGSF4B/SynCAM3/CADM3 (NP_444429.1; Met 1-His 328).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57863
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.