missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP-3 Antibody (84728) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Product Code. 30735694 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30735694 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30735694 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB305E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IGFBP-3 Monoclonal antibody specifically detects IGFBP-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,ELISA Standard (Matched Pair),ELISA Capture (Matched Antibody Pair),ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGFBP-3
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Classification Monoclonal
Clone 84728
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias acid stable subunit of the 140 K IGF complex, binding protein 29, binding protein 53, growth hormone-dependent binding protein, IBP-3, IBP3BP-53, IGF-binding protein 3, IGFBP-3, insulin-like growth factor binding protein 3, insulin-like growth factor-binding protein 3
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGFBP-3, Gly28-Lys291, Accession # CAA46087
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Biologically Active Proteins, Prostate Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3486
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.