missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I/IGF-1 Antibody (997211) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30737471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30737471 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30737471 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2913D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGF-I/IGF-1 Monoclonal antibody specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen IGF-I/IGF-1
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 997211
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Host Species Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human IGF-I/IGF-1, Gly49-Ala118, Accession # P05019
Purification Method Protein A or G purified from ascites
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3479
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.