missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I/IGF-1 Antibody (40017A) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Product Code. 30737247 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30737247 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30737247 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB2911E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Monoclonal Antibody

IGF-I/IGF-1 Monoclonal antibody specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGF-I/IGF-1
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 40017A
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Host Species Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human IGF-I/IGF-1, Gly49-Ala118, Accession # P05019
Purification Method Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3479
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.