missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ig gamma-4 Chain C Region Antibody (IGHG4/2042R), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-79850IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ig gamma-4 Chain C Region Monoclonal specifically detects Ig gamma-4 Chain C Region in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Ig gamma-4 Chain C Region | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| IGHG4 | |
| Recombinant full-length human Ig gamma-4 Chain C Region protein (Uniprot: P01861) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| IGHG4/2042R | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| IGHG4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker) | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido