missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFT88 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-05094-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IFT88 Polyclonal specifically detects IFT88 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| IFT88 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 8100 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| D13S1056ETPR repeat protein 10, DAF19, hTg737, intraflagellar transport 88 homolog (Chlamydomonas), intraflagellar transport protein 88 homolog, MGC26259, polaris homolog, probe hTg737 (polycystic kidney disease, autosomal recessive), Recessive polycystic kidney disease protein Tg737 homolog, tetratricopeptide repeat domain 10, Tetratricopeptide repeat protein 10, TG737Tg737, TTC10 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 534-833 of human IFT88 (NP_783195.2). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido