missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activator Reagent,Solstice

Codice prodotto. 16825431
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
Pack of 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16825431 4 x 2.5 L Pack of 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16825431 Fornitore Burdick & Jackson BioSyn N. del fornitore BR7214X2.5L
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Formats
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 0.25M ETT in Acetonitrile

Solstice BioSyn™ reagents and solvents for DNA/RNA synthesis

  • BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 89797-68-2, 75-05-8
CAS Max % 4.00%, 96.00%
Quantity 4 x 2.5 L
Flash Point 7°C
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Purity Grade Notes Activator reagents
Synonym 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Boiling Point 82°C.The physical data is that of the main component.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.