missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFRD1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18369044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18369044 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18369044 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299593AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IFRD1 Polyclonal specifically detects IFRD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen IFRD1
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced sequence 7, interferon-related developmental regulator 1, Nerve growth factor-inducible protein PC4, PC4, pheochromocytoma cell-4, TIS7, TPA induced sequence 7
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human IFRD1.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3475
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.