missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma R1/CD119 Antibody (062), DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18324290 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18324290 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18324290 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290685C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

IFN-gamma R1/CD119 Monoclonal specifically detects IFN-gamma R1/CD119 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IFN-gamma R1/CD119
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 62
Conjugate DyLight 650
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R1, IFNGR, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IFN-gamma R1/CD119 (P15261; Met1-Asp253).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3459
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.