missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-gamma Mouse anti-Chicken, Clone: MT6C2, Novus Biologicals™
Description
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Chicken samples. It is validated for ELISA, ELISPOT
Specifications
Specifications
| Antigen | IFN-gamma |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MT6C2 |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 0.2 um filtered PBS |
| Gene Alias | IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant chicken IFN-gamma |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?