missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha/beta R2 Antibody (123), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18364900 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18364900 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18364900 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289448H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

IFN-alpha/beta R2 Monoclonal specifically detects IFN-alpha/beta R2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen IFN-alpha/beta R2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 123
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias beta receptor10, human interferon alpha, human interferon alpha/beta receptor, IFNABR, IFN-alpha binding protein, IFN-alpha/beta receptor 2, IFN-alpha-REC, IFNARB, IFN-R, IFN-R-2, interferon (alpha, beta and omega) receptor 2, Interferon alpha binding protein, interferon alpha/beta receptor 2, interferon-alpha/beta receptor beta chain, Type I interferon receptor 2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IFN-alpha/beta R2 (NP_997468.1; Met1-Lys243).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3455
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.