missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha 4 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18343742 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18343742 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18343742 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP299055AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IFN-alpha 4 Polyclonal specifically detects IFN-alpha 4 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha 4
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias IFN-alpha-4, IFN-alpha4a, INFA4, interferon alpha-4, Interferon alpha-4B, Interferon alpha-76, Interferon alpha-M1, interferon, alpha 4, MGC142200
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant IFN-alpha 4 (NP_066546.1; Met1-Asp189).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3441
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.