missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFITM1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18373092 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18373092 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18373092 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299105AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IFITM1 Polyclonal specifically detects IFITM1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFITM1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD225 antigen, CD225Leu-13 antigen, IFI17LEU13,9-27, interferon induced transmembrane protein 1 (9-27), Interferon-induced protein 17, interferon-induced transmembrane protein 1, Interferon-inducible protein 9-27
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of mouse IFITM1.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8519
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.