missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFI16 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18354216 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18354216 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18354216 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318336IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

IFI16 Polyclonal antibody specifically detects IFI16 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IFI16
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ifi-16, IFNGIP1gamma-interferon-inducible protein 16, interferon, gamma-inducible protein 16, interferon-gamma induced protein IFI 16, Interferon-inducible myeloid differentiation transcriptional activator, MGC9466, PYHIN2
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxyl terminus of human IFI16. The immunogen is located within the last 50 amino acids of IFI16.
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3428
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.