missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iduronate 2-Sulfatase/IDS Antibody (OTI4G2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18410785 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18410785 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18410785 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP270996MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Iduronate 2-Sulfatase/IDS Monoclonal antibody specifically detects Iduronate 2-Sulfatase/IDS in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Iduronate 2-Sulfatase/IDS
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI4G2
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Alpha-L-iduronate sulfate sulfatase, EC 3.1.6.13, iduronate 2-sulfatase, iduronate 2-sulfatase 14 kDa chain, iduronate 2-sulfatase 42 kDa chain, idursulfase, MPS2, S, SIDS
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human IDS(NP_000193) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Proteases & Other Enzymes
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3423
Target Species Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.