missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1 |
| Methods | ICP |
| Analyte or Component Names | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantity | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?