missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | ICOS |
| Applications | Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1001423 |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # Q9WVS0 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?