missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibuprofen Methyl Ester, Mikromol™

Codice prodotto. 30051727
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30051727

missing translation for 'mfr': Mikromol MM0002.53

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ibuprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Ibuprofen Methyl Ester
CAS 61566-34-5
Analyte or Component Names Ibuprofen Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H20 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC Name methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 220.31
Quantity 100 mg
Formula Weight 220.1463 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato