missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IACS-8968 S-enantiomer, MedChemExpress

Code produit 16464588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16464588 10 mg 10mg
16451169 1 mg 1mg
16417307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16464588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112164B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress IACS-8968 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.

IACS-8968 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.

Spécification

Chemical Name or Material IACS-8968 S-enantiomer
CAS 2239305-70-3
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H18F3N5O2
Quantity 10 mg
Synonym IDO/TDO Inhibitor (S-enantiomer)
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (131.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)N[C@@]2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 381.35
Formula Weight 381.35
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.