missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hygromycin B Liquid, Fisher BioReagents™

Product Code. 12881600
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 L
Unit Size:
0.10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
12881600 0.1 L 0.10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12881600 Supplier Fisher Bioreagents Supplier No. 12881600

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Form Liquid
Product Type Antibiotic
Quantity 0.1 L
compliance-icons
Product Identifier
  • Hygromycin B, from Streptomyces hygroscopicus
Signal Word
  • Danger
Hazard Category
  • Acute toxicity Category 1
  • Acute toxicity Category 2
Hazard Statement
  • H300-Fatal if swallowed.
  • H310-Fatal in contact with skin.
  • H330-Fatal if inhaled.
Precautionary Statement
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P262-Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
  • P264-Wash skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.