missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyzine Pamoate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Hydroxyzine Pamoate |
| CAS | 10246-75-0 |
| Molecular Formula | C23 H16 O6 . C21 H27 Cl N2 O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (9CI, ACI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, hydroxyzine salt (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1) (salt) (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(2-hydroxyethoxyethyl)piperazine, pamoate, 2-(2-(4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 4,4'-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoate), Atarax P, Equipose, Hydroxyzine pamoate, Hydroxyzyne pamoate, Masmoran, Paxisitil, Paxistil, Vistaril, Vistaril pamoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O |
| IUPAC Name | 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid;2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 763.27 |
| Formula Weight | 762.2708 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?