missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palintest™ Hydrogen Peroxide LR Starter Test

Product Code. 13121531
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13121531

Brand: Palintest™ CM 104

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

For use with Palintest™ comparator

The Palintest™ comparator with interchangeable colour discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.

Specifikationer

Concentration 0 to 1 mg/L
Quantity 1 Each
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.