missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrochloric Acid Solution, 0.1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12970754 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1000 mL
Unit Size:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
12970754 100 mL 100mL
12900934 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12970754 Supplier Fisher Chemical Supplier No. SOL 113 100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spezifikation

Concentration 0.1mol/L
Packaging 100mL
Quantity 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.