missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct |
| Analyte or Component Names | Hydralazine Lactosone Ring-opened Adduct |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20H26N4O10 |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H26N4O10/c25-6-10(27)17(34-20-16(32)13(29)12(28)11(7-26)33-20)14(30)15(31)19-23-22-18-9-4-2-1-3-8(9)5-21-24(18)19/h1-5,10-17,20,25-32H,6-7H2/t10?,11-,12+,13+,14-,15-,16-,17-,20+/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C(CO)O)[C@H](O)[C@@H](O)C2=NN=C3N2N=CC4=C3C=CC=C4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 482.44 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?