missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUWE1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18400464 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18400464 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18400464 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176795C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HUWE1 Polyclonal antibody specifically detects HUWE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HUWE1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias arf-bp1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.6, HECT, UBA and WWE domain containing 1, HECTH9, HSPC272, KIAA0312MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, Mule, UREB1UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-binding protein 1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ARF-BP1. The immunogen is located within amino acids 4250 - 4300 of ARF-BP1. Amino Acid Squence: IDIDDLKSNTEYHKYQSNS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10075
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.