missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Immunoassay Reagents and Kits
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Product Code. 30001034
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
Each
45 product options available for selection
| Product Code. | Quantity | unitSize |
|---|---|---|
| 30001034 | 23 Plex | Each |
| 30001033 | 24 Plex | Each |
| 30001030 | 28 Plex | Each |
| 30001019 | 39 Plex | Each |
| 30001017 | 17 Plex | Each |
| 30001001 | 5 Plex | Each |
| 18722587 | 31 Plex | Each |
| 30000992 | 41 Plex | Each |
| 30000983 | 18 Plex | Each |
| 30000979 | 43 Plex | Each |
| 30000978 | 11 Plex | Each |
| 30000957 | 27 Plex | Each |
| 30000955 | 37 Plex | Each |
| 30000937 | 45 Plex | Each |
| 18793377 | 42 Plex | Each |
| 30000922 | 44 Plex | Each |
| 30000920 | 6 Plex | Each |
| 18754277 | 3 Plex | Each |
| 30000908 | 30 Plex | Each |
| 30000906 | 38 Plex | Each |
| 30000899 | 15 Plex | Each |
| 18732627 | 10 Plex | Each |
| 18702377 | 33 Plex | Each |
| 18704447 | 8 Plex | Each |
| 18782497 | 36 Plex | Each |
| 30000858 | 16 Plex | Each |
| 18700617 | 7 Plex | Each |
| 30000854 | 19 Plex | Each |
| 30000841 | 20 Plex | Each |
| 30000840 | 14 Plex | Each |
| 30000832 | 4 Plex | Each |
| 30000828 | 35 Plex | Each |
| 18792687 | 9 Plex | Each |
| 30000813 | 2 Plex | Each |
| 30000796 | 26 Plex | Each |
| 30000786 | 46 Plex | Each |
| 30000770 | 29 Plex | Each |
| 30000761 | 25 Plex | Each |
| 30000757 | 12 Plex | Each |
| 30000755 | 22 Plex | Each |
| 30000745 | 34 Plex | Each |
| 30000743 | 32 Plex | Each |
| 30000742 | 40 Plex | Each |
| 30000738 | 21 Plex | Each |
| 18772167 | 13 Plex | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Quantity | 23 Plex |
| Species | Human |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?