missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Shop All Bio Techne ProductsSpecifications
Specifications
| Preparation Method | Western Blot Electrophoresis |
| Quantity | 1 mg |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Target | Spleen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?