missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SLC16A9 (aa 191-255) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit. 30194064
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30194064

Marque: Invitrogen™ RP97135

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (60%), Rat (60%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61924 (PA5-61924. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Predicted to enable monocarboxylic acid transmembrane transporter activity. Involved in urate metabolic process. Predicted to be integral component of plasma membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Accession Number Q7RTY1
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 220963
Name Human SLC16A9 (aa 191-255) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 1200003C15Rik; 4930425B13Rik; AI552636; C10orf36; I79_016926; MCT 9; MCT9; monocarboxylate transporter; Monocarboxylate transporter 9; monocarboxylic acid transporter 9; Slc16a9; solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 9; solute carrier family 16 member 9; solute carrier family 16, member 9; solute carrier family 16, member 9 (monocarboxylic acid transporter 9)
Common Name SLC16A9
Gene Symbol SLC16A9
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence LQSSDCPLPKKIAPEDLPDKYSIYNEKGKNLEENINILDKSYSSEEKCRITLANGDWKQDSLLHK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis