missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Human Recombinant IFN-alpha 2B

Codice prodotto. 17169511
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
20 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
20µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17169511

missing translation for 'mfr': STEMCELL Technologies 78077.1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Interferon-alpha 2B

  • Interferon-alpha (IFN-α) is a type I interferon, produced by virus infected cells, and is released as a soluble factor to initiate antiviral responses (Isaacs & Lindenmann)
  • IFN-α2 is the most potent IFN-α used in fundamental research and in most clinical applications
  • The best known IFN-α2 subvariants, 2A and 2B, differ by only one or two amino acids at positions 23 and/or 34 of the mature protein (von Gabain et al.) Type I IFNs exert potent antitumor activity by increasing the cytotoxic activity of NK and T cells, as well as inhibiting the proliferation of cancer cells (Paul et al.) Additionally, it has been shown that proinflammatory IFN-α modulates the function of B cells in patients with systemic lupus erythematosus (Chang et al.) and pegylated form of IFN-α 2A and 2B has implications in the treatment of Hepatitis C (Foster et al.)

Spécification

Name IFN-alpha 2, IFNA2, IFNA2b
Quantity 100 μg
Cell Type B Cells; Cancer Cells and Cell Lines; NK Cells; T Cells
Purity or Quality Grade ≥95%
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis