Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant bFGF
Artikelnummer. 15614959
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
1000 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1000µg
10µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614959
missing translation for 'mfr': STEMCELL Technologies 78003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Basic fibroblast growth factor
  • Basic fibroblast growth factor (bFGF) is a prototypic member of the fibroblast growth factor family
  • Cytokines in the FGF family possess broad mitogenic and cell survival activities (Folkman & Klagsbrun; Kimelman & Kirschner) and are involved in a variety of biological processes including cell proliferation, differentiation, survival, and apoptosis (Folkman & Klagsbrun; Klagsbrun; Rifkin & Moscatelli)
  • bFGF has the β-trefoil structure (Ponting & Russell), binds to the four FGF receptor (FGFR) family members, and activates JAK/STAT, PI3K, ERK1/2, and other receptor tyrosine kinase (RTK) signaling pathways
  • It supports the maintenance of undifferentiated human embryonic stem cells (Xu et al.; Kang et al.), stimulates human embryonic stem cells to form neural rosettes (Zhang et al.), and improves proliferation of human mesenchymal stem cells and enhances chondrogenic differentiation (Solchaga et al.)
Spezifikation
Name Basic fibroblast growth factor, FGF-β, FGF2, Fibroblast growth factor-basic, HBGF-2
Quantity 50 μg
Cell Type Brain Tumor Stem Cells; Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells
Purity or Quality Grade >95%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt