missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Phospho-Chk2 (T68) Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
Chk2 Monoclonal specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Chk2 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1238H |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 2-25 ug/mL |
| Formulation | Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide |
| Gene Accession No. | O96017 |
| Gene Alias | CDS1, CHEK2, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HuCds1, LFS2, PP1425, Rad53, S.pombe) homolog |
| Gene Symbols | CHEK2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?