missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MFG-E8 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems IC27671R-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MFG-E8 Monoclonal specifically detects MFG-E8 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Especificaciones
| MFG-E8 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q08431 | |
| MFGE8 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MFG-E8 Leu24-Cys387 Accession # Q08431 | |
| RUO | |
| 4240 | |
| Human | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 278918 | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| BA46, Breast epithelial antigen BA46, EDIL1, hP47, HsT19888, lactadherin, Lactahedrin, Medin, MFG1, MFGE8, MFG-E8, MFGM, Milk fat globule-EGF factor 8, milk fat globule-EGF factor 8 protein, O-acetyl disialoganglioside synthase, OAcGD3S, SED1, SPAG10, sperm associated antigen 10, sperm surface protein hP47 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human MFG-E8 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido