missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay

Product Code. 18791834
Click to view available options
Quantity:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Förpackningsstorlek
1 set
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 18791834

missing translation for 'mfr': R&D Systems LXSAHM35

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Quantity 35 Plex
Species Human
Binding Target Multiplex Cytokine Assay Kits
Gene Symbol GZMB
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.