Learn More
Abcam Human KDELR1 (KDEL Receptor) knockout HEK-293T cell line
Product Code. 32156770 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1,000,000 Cells
2 x 1,000,000 Cells
Unit Size:
Each
Pack of 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32156770 1,000,000 Cells Each
32152783 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 32156770 Supplier Abcam Supplier No. ab2661051000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
KDELR1 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 62 bp deletion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select...
KDELR1 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 62 bp deletion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.