missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Kappa Light Chain ELISA Kit (Colorimetric)

Product Code. 18243285 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18243285 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18243285 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP2600821KIT

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Colorimetric ELISA Kit is useful in the study of Metabolism

The Human Kappa Light Chain ELISA Kit (Colorimetric) measures human Kappa Light Chain in serum, plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay Range 0.078 to 20μg/mL
Assay Sensitivity 0.046μg/mL
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Plasma, Serum
Specificity Detection of human k-IgLC
Target Species Human
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 3514
Gene Symbol IGKC
Kit Contents Assay plate, Standard (Freeze dried), HRP-conjugate (100X concentrate), HRP- conjugate Diluents, Sample Diluents, Wash Buffer (25X concentrate), TMB Substrate, Stop Solution, Adhesive Strip (For 96 wells), Instruction manual
Quantity 1 Kit
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Sample Volume 50 to 100 μL
Storage Requirements Store the unopened product at 2° to 8°C. Protect from light. Do not use past expiration date.
Synonym HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Target Kappa Light Chain
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.