missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IGSF8/CD316 (NP_443100) VersaClone cDNA
Description
- The Human IGSF8/CD316 (NP_443100) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IGSF8/CD316, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The IGSF8/CD316 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Specifications
Specifications
| Gene | hIGSF8/CD316 |
| Accession Number | NP_443100 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Gene ID (Entrez) | 93185 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?