Learn More
Gibco™ Human FGF-17 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
100-27-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-27-250UG). 100-27-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-27-250UG). Recombinant Human FGF-17 is a 22.7 kDa protein consisting of 195 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | O60258 |
| For Use With (Application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 8822 |
| Molecular Weight (g/mol) | 22.7 |
| Name | Human FGF-17 |
| Quantity | 4 x 250 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Regulatory Status | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.