missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DNAM-1/CD226 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  R&D Systems FAB10988S-100UG

397.80 GBP valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.


Código de producto. 18727706

  • £469.00 / 100µg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

DNAM-1/CD226 Monoclonal antibody specifically detects DNAM-1/CD226 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

DNAM-1/CD226
Monoclonal
Alexa Fluor 750
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
CD226, CD226 antigenplatelet and T cell activation antigen 1, CD226 molecule, DNAM1, DNAM1adhesion glycoprotein, DNAM-1DNAX accessory molecule-1, DNAX accessory molecule 1, PTA1, T lineage-specific activation antigen 1 antigen, TLiSA1
Human embryonic kidney cell HEK293-derived human DNAM-1/CD226 protein, Glu19-Asn247, Accession # Q15762
100 μg
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
2770B
Flow Cytometry
Q15762
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
10666
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado