missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay

Product Code. p-200051111
Click to view available options
Quantity:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
1 set
Each
This item is not returnable. Se returpolicy

Produktkod. 18422100

missing translation for 'mfr': R&D Systems™ FCSTM0319

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Quantity 19 Plex
Species Human
For Use With (Application) ELISA
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.