missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Spike Protein Antibody (10), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Product Code. 18342154 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18342154 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18342154 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314652AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-229E samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Human Coronavirus Spike Protein
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 10
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias HKU1, Spike glycoprotein
Host Species Mouse
Immunogen This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3200426
Target Species HCoV-229E
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.