missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Spike Protein Antibody (05), HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18326554 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18326554 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18326554 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314664H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-HKU1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human Coronavirus Spike Protein
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 5
Conjugate HRP
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation PBS
Gene Alias HKU1, Spike glycoprotein
Host Species Mouse
Immunogen This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3200426
Target Species HCoV-HKU1
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.