missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Spike Protein Antibody (05), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18346522
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18346522 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18346522 Fornitore Bio-Techne N. del fornitore NBP314664AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-HKU1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Human Coronavirus Spike Protein
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 5
Conjugate Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias HKU1, Spike glycoprotein
Host Species Mouse
Immunogen This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3200426
Target Species HCoV-HKU1
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.