missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Carbonic Anhydrase IX Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Sufficient For:
1 x 96-well Plate
Unit Size:
1 set
Description
The Human Carbonic Anhydrase IX Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Carbonic Anhydrase IX/CA9 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul), urine (100 ul).
Specifications
Specifications
| Assay Range | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 4.39pg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine |
| Specificity | Natural and Recombinant Human CA9 |
| Sufficient For | 1 x 96-well Plate |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 768 |
| Sample Volume | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL),Urine (100uL) |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Show More |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido