missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human BAI2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems FAB9338V-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BAI2 Monoclonal specifically detects BAI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| BAI2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| brain-specific angiogenesis inhibitor 2, Brain-specific angiongenesis inhibitor-2 | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human BAI2, Phe21-Asp911, Accession # O60241-3 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2528B | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| O60241-3 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 576 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur