missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human APRIL/TNFSF13 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
Unit Size:
Pack of 15
Beschreibung
The Human APRIL/TNFSF13 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human APRIL/TNFSF13.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Range | 31.20 - 2000pg/mL |
| Detectable Analytes | APRIL/TNFSF13 |
| Assay | ELISA Development Kit |
| Conjugate | Biotin |
| Cross Reactivity | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Immunoassay Kit Format | 96-well microplate (sold separately) |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 8741 |
| Host Species | Human |
| Measuring Range | 31.2-2,000pg/mL |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur