missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HTRA2/Omi Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-82482-25ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HTRA2/Omi Polyclonal antibody specifically detects HTRA2/Omi in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| HTRA2/Omi | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| High temperature requirement protein A2, HtrA serine peptidase 2, HtrA2, HtrA-like serine protease, OMIOmi stress-regulated endoprotease, PARK13EC 3.4.21.108, PRSS25serine, 25, Serine protease 25, serine protease HTRA2, mitochondrial, Serine proteinase OMI | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MAAPRAGRGAGWSLRAWRALGGIRWGRRPRLTPDLRALLTSGTSDPRARVTYGTPSLWARLSVGVTEPRACLTSGTPGPRAQLTAVTPDTRTREASENSGTRSR | |
| 25 μL | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 27429 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering